Läs mer
Dexametason, MP Biomedicals™
Produktkod. 17118548 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17118548 500 mg -
11474482 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17118548 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219004090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 SEK
    2161.60 SEK / 500mg
    Save 108.40 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Antiinflammatoriskt medel
Dexametason är ett glukokortikoid antiinflammatoriskt medel. Det reglerar T-cells överlevnad, tillväxt och differentiering. Det hämmar också induktionen av kväveoxidsyntas.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexametason
CAS 50-02-2
Synonym maxidex
Kvantitet 500 mg
Molekylformel C22H29FO5
Formel vikt 392.47
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dexamethasone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dexamethasone
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.