missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dexametason, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Beskrivning
Dexametason är ett glukokortikoid antiinflammatoriskt medel. Det reglerar T-cells överlevnad, tillväxt och differentiering. Det hämmar också induktionen av kväveoxidsyntas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexametason |
| CAS | 50-02-2 |
| Synonym | maxidex |
| Kvantitet | 500 mg |
| Molekylformel | C22H29FO5 |
| Formel vikt | 392.47 |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dexamethasone
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: dexamethasone
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering