Läs mer
Dexametason, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431262 50 mg 50mg
11441262 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431262 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02199350.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 SEK
    1612.43 SEK / 50mg
    Save 82.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att studera apoptos, signalvägar och genuttryck. Dexametason, MP Biomedicals är en antiinflammatorisk glukokortikoid med en rad effekter på cellöverlevnad, cellsignalering och genuttryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-02-2
Molekylformel C22H29FO5
Molekylvikt (g/mol) 392.47
MDL-nummer MFCD00064136
InChI-nyckel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-namn (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxi-1-(2-hydroxiacetyl)-2,9a,lla- trimetyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7-on
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (25mg/mL, clear to slightly hazy, colorless solution)
Formel vikt 392.5g/mol
Fysisk form Pulver