Läs mer
Dexametason, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441262 100 mg 100mg
11431262 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441262 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02199350.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 SEK
    3037.92 SEK / 100mg
    Save 152.08 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Används för att studera apoptos, signalvägar och genuttryck. Dexametason, MP Biomedicals är en antiinflammatorisk glukokortikoid med en rad effekter på cellöverlevnad, cellsignalering och genuttryck.
Kemiska identifierare
CAS 50-02-2
Molekylformel C22H29FO5
Molekylvikt (g/mol) 392.47
MDL-nummer MFCD00064136
InChI-nyckel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-namn (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxi-1-(2-hydroxiacetyl)-2,9a,lla- trimetyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7-on
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (25 mg/ml, klar till lätt dimmig, färglös lösning)
Formel vikt 392,5 g/mol
Fysisk form Pulver