Läs mer
Dexamethasone Phenylpropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone 21-(3-phenylpropionate) |
| CAS | 1879-72-7 |
| Molekylformel | C31 H37 F O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (11beta,16alpha)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methyl-, 21-hydrocinnamate (7CI,8CI), Dexamethasone 21-(3-phenylpropionate), Dexamethasone 21-hydrocinnamate, Dexamethasone Phenylpropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H37FO6/c1-19-15-24-23-11-10-21-16-22(33)13-14-28(21,2)30(23,32)25(34)17-29(24,3)31(19,37)26(35)18-38-27(36)12-9-20-7-5-4-6-8-20/h4-8,13-14,16,19,23-25,34,37H,9-12,15,17-18H2,1-3H3/t19-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)CCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 3-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.62 |
| Formel vikt | 524.2574 |