Läs mer
Dexamethasone phosphate disodium, MedChemExpress
Produktkod. 16472286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472286 500 mg
16458816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16472286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1829A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone phosphate disodium
CAS 2392-39-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28FNa2O8P
Kvantitet 500 mg
Synonym Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (193.65 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 516.4
Formel vikt 516.4
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation