Läs mer
Dexamethasone Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30FO8P/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30)/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 472.1662 |
| Procent renhet | >95% |