Läs mer
Dexametason natriumfosfat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone disodium phosphate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 516.1301 |