Läs mer
Dexamethasone Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexamethasone Valerate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19+,20+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Formel vikt | 476.2574 |
| Procent renhet | >95% |