missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dexamethasone Valerate, TRC

Produktkod. 18060950
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18060950 2.5 mg 2.5mg
18003650 10 mg -
18030250 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18060950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2988702.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 33755-46-3
Molekylformel C27 H37 F O6
Molekylvikt (g/mol) 476.58
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 17-valerate (8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, DV 17, Dexamethasone 17-valerate, Dexamethasone valerate, Betamethasone Valerate Imp. C (EP)
IUPAC-namn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
LEDER CCCCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dexamethasone Valerate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19+,20+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formel vikt 476.2574
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.