Läs mer
Dexchlorpheniramine maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16421456
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16421456 200 mg
1 options
Produktkod. 16421456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1062
MedChemExpress Dexchlorpheniramine maleate is an antihistamine, with anticholinergic properties, used to treat allergic conditions.
Dexchlorpheniramine maleate is an antihistamine, with anticholinergic properties, used to treat allergic conditions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexchlorpheniramine maleate
CAS 2438-32-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23ClN2O4
Kvantitet 200 mg
Synonym S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM)
LEDER O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN(C)CC[C@H](C1=NC=CC=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 390.86
Formel vikt 390.86
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation