missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dexchlorpheniramine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Dexchlorpheniramine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexchlorpheniramine Maleate |
| CAS | 2438-32-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexchlorpheniramine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Dexchlorpheniramine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. B (EP) as Maleate, Brompheniramine Maleate Impurity B as Maleate, Brompheniramine Impurity B as Maleate |
| LEDER | CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.86 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?