missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2725579-30-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 Cl N2 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2O.2ClH/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;;/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;2*1H/t15-;;/m0../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.C[N+](C)([O-])CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine oxide;dihydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?