Läs mer
Dexetimide, MedChemExpress
Beskrivning
Dexetimide ((+)-Benzetimide) is a high-affinity muscarinic receptor antagonist and a potent and persistent anticholinergic agent used to treat neuroleptic-induced parkinsonism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexetimide |
| CAS | 21888-98-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (+)-Benzetimide (S)-(+)-Dexetimide Dexbenzetimide |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.89 mM) |
| LEDER | O=C(N1)[C@@](C2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)(C4=CC=CC=C4)CCC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.46 |
| Visa mer |