missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Dexfenfluramine hydrochloride

Produktkod. 18722764
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18722764 50 mg
18792774 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18722764 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2695/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

5-HT reuptake inhibitor; also stimulates 5-HT release

Indirectly agonizes serotonin receptors via inhibition of 5-HT re-uptake and stimulation of 5-HT release. Anorectic agent; decreases growth hormone, insulin, leptin, fat mass, lean mass and increases ghrelin in diet-switched diet-induced obese mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-N-Ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
CAS 3239-45-0
Kvantitet 50 mg
Mål 5-HT Transporter Inhibitors
Molekylformel C12H16F3N.HCl
Renhet 0.95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.