missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Dexfenfluramine hydrochloride
Beskrivning
Indirectly agonizes serotonin receptors via inhibition of 5-HT re-uptake and stimulation of 5-HT release. Anorectic agent; decreases growth hormone, insulin, leptin, fat mass, lean mass and increases ghrelin in diet-switched diet-induced obese mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-Ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride |
| CAS | 3239-45-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | 5-HT Transporter Inhibitors |
| Molekylformel | C12H16F3N.HCl |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?