Läs mer
Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Beskrivning
Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| CAS | 2983462-55-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O3/c1-11(2)10-15-6-8-16(9-7-15)12(3)17(19)20-14(5)13(4)18/h6-9,11-14,18H,10H2,1-5H3/t12-,13?,14?/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C(C)O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxybutan-2-yl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Visa mer |