Läs mer
Dexibuprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Dexibuprofen Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexibuprofen Ethyl Ester |
| CAS | 272458-63-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexibuprofen Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H22 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dexibuprofen Ethyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid ethyl ester, (S)-Ibuprofen ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Visa mer |