Läs mer
Dexibuprofen Isopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 17983356
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17983356 100 mg
1 options
Produktkod. 17983356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3534.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexibuprofen Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexibuprofen Isopropyl Ester
CAS 1114975-39-1
Analyt- eller komponentnamn Dexibuprofen Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H24 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dexibuprofen Isopropyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3/t13-/m0/s1
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 248.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 248.1776 g/mol