Läs mer
Dexibuprofen Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Dexibuprofen Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexibuprofen Methyl Ester |
| CAS | 81576-55-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexibuprofen Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dexibuprofen Methyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid methyl ester, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, methyl ester, (S)-, (+)-Ibuprofen methyl ester, (S)-Ibuprofen methyl ester, Methyl (S)-2-[4-(isobutylphenyl)propanoate, S-(+)-Ibuprofen methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](C)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Visa mer |