Läs mer
Dexibuprofen, Mikromol™
Produktkod. 17922996
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17922996 250 mg
1 options
Produktkod. 17922996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3534.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dexibuprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Ibuprofen
CAS 51146-56-6
Analyt- eller komponentnamn (S)-(+)-Ibuprofen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (+)-(S)-Ibuprofen, (+)-(S)-p-Isobutylhydratropic acid, (+)-Ibuprofen, (+)-Ibuprophen, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-Ibuprofen, (S)-(+)-p-Isobutylhydratropic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-Ibuprofen, Dexibuprofen, Nyfen, S-Optifen, Seractil, Ultraprofen, d-Ibuprofen, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (alphaS)-, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (+)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[4-(2-metylpropyl)fenyl] propansyra
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206,1307 g/mol