Läs mer
Dexketoprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Dexketoprofen Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexketoprofen Ethyl Ester |
| CAS | 136656-97-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexketoprofen Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dexketoprofen Ethyl Ester, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid ethyl ester, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, ethyl ester, (S)-, (S)-Ketoprofen ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3/t13-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoate |
| Visa mer |