Läs mer
Dexketoprofen, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Ketoprofen |
| CAS | 22161-81-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-(+)-Ketoprofen |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Hydratropic acid, m-benzoyl-, (+)- (8CI), (+)-(S)-m-Benzoylhydratropic acid, (+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+)-3-Benzoylhydratropic acid, (+)-Ketoprofen, (2S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-Ketoprofen, Arveles, Dexketoprofen, S-(+)-Ketoprofen, (alphaS)-3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (S)-, (+)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Visa mer |