missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dexketoprofen Trometamol, Mikromol™
Beskrivning
Dexketoprofen Trometamol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexketoprofen Trometamol |
| CAS | 156604-79-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexketoprofen Trometamol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 O3 . C4 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (αS)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (S)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (αS)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1) (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (S)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (αS)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt) (9CI), (S)-Ketoprofen trometamol, Dexketoprofen Tromethamine salt, Dexketoprofen trometamol, S-(+)-Ketoprofen trometamol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2/t11-;/m0./s1 |
| LEDER | C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NC(CO)(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;(2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?