missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dexketoprofen Trometamol, TRC

Produktkod. 30348849
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348849 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29885010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dexketoprofen Trometamol
CAS 156604-79-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H14 O3 . C4 H11 N O3
Kvantitet 10 g
Synonym (αS)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (S)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (αS)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1) (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (S)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (αS)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt) (9CI), (S)-Ketoprofen trometamol, Dexketoprofen Tromethamine salt, Dexketoprofen trometamol, S-(+)-Ketoprofen trometamol
InChI formel InChI=1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2/t11-;/m0./s1
LEDER C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;(2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 375.42
Formel vikt 375.1682
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.