Läs mer
Dexmedetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexmedetomidine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 145108-58-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H17ClN2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | (+)-Medetomidine hydrochloride(S)-Medetomidine hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1056.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM) |
| Visa mer |