Läs mer
Dexmedetomidine Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050477
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30050477 250 mg
1 options
Produktkod. 30050477 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3355.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexmedetomidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Analyt- eller komponentnamn Dexmedetomidine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H16 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Dexmedetomidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
LEDER Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
IUPAC-namn 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 236.74
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236.108 g/mol