Läs mer
Dexmedetomidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexmedetomidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 236.108 |