Läs mer
Dexmedetomidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexmedetomidine |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 200.1313 |
| Procent renhet | >95% |