Läs mer
Dexon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenaminosulf |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 251.0341 |