Läs mer
Dexpramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dexpramipexole dihydrochloride ((R)-Pramipexole dihydrochloride) is a neuroprotective agent and weak non-ergoline dopamine agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexpramipexole dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 104632-27-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H19Cl2N3S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | (R)-Pramipexole dihydrochlorideR-(+)-Pramipexole dihydrochlorideKNS-760704 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.80 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (351.80 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |