missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dexpropranolol, Mikromol™
Beskrivning
Dexpropranolol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexpropranolol |
| CAS | 5051-22-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dexpropranolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H21 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (2R)-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-, (+)- (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (R)-, (+)-(R)-Propranolol, (+)-Propranolol, (2R)-Propranolol, (R)-(+)-Propranolol, (R)-Propranolol, Dexpropranolol, Dextropropranolol, d-Propranolol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (2R)-1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?