Läs mer
Honeywell Safety Products™ DexPure latexhandskar
Beskrivning
- 100% naturlig latex.
- Tungvikt och engångs.
- Certifierad för matkontakt och behandlad för att förhindra utveckling av bakterier.
- Lämplig för beredning av lätt feta eller icke-oljiga livsmedelsprodukter.
- Lämplig för rengöring och underhåll.
- Pulverfritt för att eliminera överföring av majsstärkelse till livsmedel och eventuell allergisk reaktion.
- Upphöjt mönster för förbättrat grepp.
- Rullad manschett för hållbarhet.
- Regelbundna kontroller säkerställer en mycket låg restproteinhalt.
- Ekonomisk.
- Blå färg för synlighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE KATEGORI II Intermediära risker, EN 420-2003 Grundstandard, EN 374-2003 Kemiska risker och mot mikroorganismer, EN 455 1&2 Ej återanvändbar medicinsk handske, CE-förordning 1934/2004 livsmedelskontakt, EG-kategori PPE 3, EC-certifikatnummer 0075/797/162/12/08/0521, EG-intygsnummer 0075/797/162/12/08/0521 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Latex |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.3 mm |
| Längd (metrisk) | 30 cm |