Läs mer
Dexrazoxane hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dexrazoxane hydrochloride |
| CAS | 149003-01-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H18Cl2N4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ICRF-187 hydrochlorideADR-529 hydrochlorideNSC-169780 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (146.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (58.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.19 |
| Visa mer |