Läs mer
Dexrazoxane, MedChemExpress
Produktkod. 16428538
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16428538 10 mg
1 options
Produktkod. 16428538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0581
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Dexrazoxane (ICRF-187) is a cardioprotective agent.
Dexrazoxane (ICRF-187) is a cardioprotective agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexrazoxane
CAS 24584-09-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H16N4O4
Kvantitet 10 mg
Synonym ICRF-187 ADR-529 NSC-169780
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (93.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 268.27
Formel vikt 268.27
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death