Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran, MW - 86.000 (Aver.) |
| CAS | 9004-54-0 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | (C6H9O5)n(C6H10O5)m |
| MDL-nummer | MFCD00130935 |
| Synonym | dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal |
| InChI-nyckel | FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | Dextran |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.44 |
| Visa mer |