Läs mer
Dextran, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417850 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417850 10 g 10g
11437850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417850 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210150510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 10g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn Dextran
Formel vikt 40000