Läs mer
Dextran, MP Biomedicals™
Produktkod. 11410686 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410686 100 g 100g
11490676 10 g 10g
11420686 500 g 500g
11430686 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11410686 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218014080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1250.22 SEK / 100g
    Save 64.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Förbättrar prestandan hos immobiliserade proteiner som verkar på makromolekyler. Dextran, MP Biomedicals är en grenad polysackarid som består av linjärα (→1 6) kopplade glukosenheter ochα (1 →3) länkinitierade grenar. Den sträcker sig i storlek från 10
Beroende på dess molekylvikt har den olika användningsområden inom olika områden.
  • Kan användas som långa hydrofila distansarmar för att förbättra rörelsefriheten för konjugerade/bundna proteiner.
  • Kan derivatiseras för användning i biosensorsystem
  • Andra applikationer inkluderar: trombocytaggregat, plasmavolymförlängare, osmotisk tryckregulator, stabilisator, organseparationsmedia, matriskomponent, sampolymer, mikrobärare, bindemedel, viskositetsmodifierare, antitrombotisk, smörjmedel och fysikalisk strukturkomponent.
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrahydroxi-6-[3,4,5-trihydroxi-6-[[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oximetyl]oxan-2-yl]oxihexanal
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten (50 mg/ml), något löslig i alkohol.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 60,000-90,000
Kvalitet Klinisk