missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dextran, MP Biomedicals™

Produktkod. 11420686 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420686 500 g 500g
11490676 10 g 10g
11410686 100 g 100g
11430686 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11420686 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218014090

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förbättrar prestandan hos immobiliserade proteiner som verkar på makromolekyler. Dextran, MP Biomedicals är en grenad polysackarid som består av linjärα (→1 6) kopplade glukosenheter ochα (1 →3) länkinitierade grenar. Den sträcker sig i storlek från 10

Beroende på dess molekylvikt har den olika användningsområden inom olika områden.

  • Kan användas som långa hydrofila distansarmar för att förbättra rörelsefriheten för konjugerade/bundna proteiner.
  • Kan derivatiseras för användning i biosensorsystem
  • Andra applikationer inkluderar: trombocytaggregat, plasmavolymförlängare, osmotisk tryckregulator, stabilisator, organseparationsmedia, matriskomponent, sampolymer, mikrobärare, bindemedel, viskositetsmodifierare, antitrombotisk, smörjmedel och fysikalisk strukturkomponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrahydroxi-6-[3,4,5-trihydroxi-6-[[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oximetyl]oxan-2-yl]oxihexanal
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O

Specifikationer

Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Very soluble in water (50mg/mL), slightly soluble in alcohol.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 60,000-90,000
Kvalitet Klinisk
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.