Beskrivning
Beroende på dess molekylvikt har den olika användningsområden inom olika områden.
- Kan användas som långa hydrofila distansarmar för att förbättra rörelsefriheten för konjugerade/bundna proteiner.
- Kan derivatiseras för användning i biosensorsystem
- Andra applikationer inkluderar: trombocytaggregat, plasmavolymförlängare, osmotisk tryckregulator, stabilisator, organseparationsmedia, matriskomponent, sampolymer, mikrobärare, bindemedel, viskositetsmodifierare, antitrombotisk, smörjmedel och fysikalisk strukturkomponent.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten (50 mg/ml), något löslig i alkohol. |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 60,000-90,000 |
| Kvalitet | Klinisk |