Läs mer
Dextran, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427850 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427850 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11427850 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210150550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1939.60 SEK / 50g
    Save 100.40 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
MDL-nummer MFCD00130935
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Kvantitet 50 g
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
IUPAC-namn Dextran
Molekylvikt (g/mol) 504.44
PubChem CID 4125253
Formel vikt 40 000 g/moL