Läs mer
Dextran, MW ca 150 000
Produktkod. 15415959
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415959 100 g 100g
15495949 10 g 10g
15405959 50 g 50g
15425959 500 g 500g
15435959 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15415959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63789.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1841.10 SEK
    1528.65 SEK / 100g
    Save 312.45 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dextran, CAS # 9004-54-0, är en glukospolymer. Det används främst för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantialaktivitet). | CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Dextran används i pärlform för att hjälpa till i bioreaktortillämpningar, vissa kromatografimatriser med storleksuteslutning och i studier av osmotisk stressteknik involverad i biologiska molekyler. Den kan användas som en stabiliserande beläggning för att skydda metallnanopartiklar från oxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Dextran är en glukospolymer biosyntetiserad av de icke-patogena Leuconostoc mesenteroides
Ansökan
•Dextran är en komplex grenad glukan som kan användas för att förbättra elektronegativitet och minska erytrocytaggregation och trombocytvidhäftning (antikoagulerande aktivitet)
• Denna förening främjar aktiveringen av plasminogen genom att hämmaα -2 antiplasmin
• Dextran kan användas för att minska trombos i djurmodeller
• Det används i osmotisk stressteknik där osmotiskt tryck appliceras på biologiska molekyler
• Dextran kan användas som ett immobiliseringsmedel i biosensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-namn Dextran
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,2948
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid, etylenglykol och glycerol.
Formel vikt ≈150 kd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.