Läs mer
Dextran, MW ca 20 000
Beskrivning
Lågmolekylär dextran är användbar som stabilisator, volymförlängare, smörjmedel, bindningsplattform och matriskomponent. Dextrans med högre molekylvikt har olika viskositeter, aggregations- och permeationsegenskaper.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (100 mg/ml), DMSO (fritt), formamid (fritt), etylenglykol (fritt) och glycerol (fritt). |
| Formel vikt | ≈20 kd |
RUO– Endast forskningsanvändning