Läs mer
Dextran, MW ca 250 000
Produktkod. 15493009
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493009 100 g 100g
15473009 10 g 10g
15483009 50 g 50g
15403019 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15493009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60200.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Dextran används som en mångsidig, förgrenad glukan. Lågmolekylärt dextran är användbart som stabilisator, volymförlängare, smörjmedel, bindningsplattform och matriskomponent. Det är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-namn Dextran
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,2948
Löslighetsinformation Det är lösligt i vatten (100 mg/ml), DMSO (fritt), formamid (fritt), etylenglykol (fritt) och glycerol (fritt).
Formel vikt ≈250 kd
RUO– Endast forskningsanvändning