Läs mer
Dextran, MW ca 40 000
Beskrivning
Dextran används i pärlform för att underlätta bioreaktorapplikationer, vissa storleksexkluderande kromatriser och i studier av osmotisk spänningsteknik i biologiska molekyler. Det kan användas som en stabiliserande beläggning för att skydda metallnanopartiklar från oxidation.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Dextran är en glukospolymer biosyntetiserad av den icke-patogena Leuconostoc mesenteroides
Tillämpning
- Dextran är en komplex förgrenad glukan som kan användas för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet)
- Denna förening främjar aktiveringen av plasminogen genom att hämma α-2-antiplasmin
- Dextran kan användas för att minska trombosen i djurmodeller
- Den används i osmotiska spänningstekniker där osmotiskt tryck appliceras på biologiska molekyler
- Dextran kan användas som immobiliseringsmedel i biosensorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid, etylenglykol och glycerol. |
| Formel vikt | ≈40 kd |
RUO– Endast forskningsanvändning