Läs mer
Dextran, MW ca 40 000
Produktkod. 15475869
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475869 500 g 500g
15445869 10 g 10g
15455869 50 g 50g
15465869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15475869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63690.36
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Dextran, CAS # 9004-54-0, är en glukospolymer. Den används främst för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet). | CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Dextran används i pärlform för att underlätta bioreaktorapplikationer, vissa storleksexkluderande kromatriser och i studier av osmotisk spänningsteknik i biologiska molekyler. Det kan användas som en stabiliserande beläggning för att skydda metallnanopartiklar från oxidation.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Dextran är en glukospolymer biosyntetiserad av den icke-patogena Leuconostoc mesenteroides
Tillämpning
  • Dextran är en komplex förgrenad glukan som kan användas för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet)
  • Denna förening främjar aktiveringen av plasminogen genom att hämma α-2-antiplasmin
  • Dextran kan användas för att minska trombosen i djurmodeller
  • Den används i osmotiska spänningstekniker där osmotiskt tryck appliceras på biologiska molekyler
  • Dextran kan användas som immobiliseringsmedel i biosensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-namn Dextran
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,2948
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid, etylenglykol och glycerol.
Formel vikt ≈40 kd
RUO– Endast forskningsanvändning