Läs mer
Dextran, MW ca 500 000
Produktkod. 15415889
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415889 100 g 100g
15495879 10 g 10g
15405889 50 g 50g
15425889 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15415889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63702.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2529.60 SEK
    2078.65 SEK / 100g
    Save 450.95 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Dextran, CAS # 9004-54-0, är en glukospolymer. Den används främst för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet). | CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Det används för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytlim och fungerar även som en plasminogenaktivator.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Dextran är en glukospolymer biosyntetiserad av den icke-patogena Leuconostoc mesenteroides
Tillämpning
  • Dextran är en komplex förgrenad glukan som kan användas för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet)
  • Denna förening främjar aktiveringen av plasminogen genom att hämma α-2-antiplasmin
  • Dextran kan användas för att minska trombosen i djurmodeller
  • Den används i osmotiska spänningstekniker där osmotiskt tryck appliceras på biologiska molekyler
  • Dextran kan användas som immobiliseringsmedel i biosensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-namn Dextran
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,2948
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid, etylenglykol och glycerol.
Formel vikt ≈500 kd
RUO– Endast forskningsanvändning