Läs mer
Dextran, MW ca 500 000
Beskrivning
Det används för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytlim och fungerar även som en plasminogenaktivator.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Dextran är en glukospolymer biosyntetiserad av den icke-patogena Leuconostoc mesenteroides
Tillämpning
- Dextran är en komplex förgrenad glukan som kan användas för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet)
- Denna förening främjar aktiveringen av plasminogen genom att hämma α-2-antiplasmin
- Dextran kan användas för att minska trombosen i djurmodeller
- Den används i osmotiska spänningstekniker där osmotiskt tryck appliceras på biologiska molekyler
- Dextran kan användas som immobiliseringsmedel i biosensorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid, etylenglykol och glycerol. |
| Formel vikt | ≈500 kd |
RUO– Endast forskningsanvändning