Läs mer
Dextran, MW ca 6 000
Beskrivning
Dextran används i volymförlängare, stabilisatorer, matriskomponenter, bindningsplattformar, smörjmedel och fysiska strukturkomponenter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Dextran är en komplex förgrenad polysackarid av bakteriellt ursprung
• Den innehåller främst alfa-D, C-1, C-6 glykosidlänkar, alfa-D, C-1 – , glycosidiska länkar
• Alternativa kopplingar förklarar den komplexa förgreningen av dextran
Tillämpning
• Viss forskning tyder på att dextran kan användas som en bärare som hjälper till att rikta leveransen av föreningar till specifika celler
• Den är avsedd för proteinisolering och centrifugeringsprotokoll samt andra forskningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid, etylenglykol och glycerol. |
| Formel vikt | ≈6 kd |
RUO– Endast forskningsanvändning