Läs mer
Dextran, MW ca 75 000
Produktkod. 15463659
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463659 10 g 10g
15473659 50 g 50g
15483659 100 g 100g
15493659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15463659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60989.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.21 SEK
    453.65 SEK / 10g
    Save 51.56 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Dextran, CAS # 9004-54-0, är en glukospolymer. Den används främst för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet). | CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Dextran, MW ca 75 000 används som bearbetningshjälpmedel, stabilisator, förtjockningsmedel och ytfinishmedel... Dessutom används det i mjuka kärnkonfekter. Utöver detta används det som ersättning för kornmalt och som plasmavolymexpanderare.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Dextran är en glukospolymer biosyntetiserad av den icke-patogena Leuconostoc mesenteroides
Tillämpning
• Dextran är en komplex förgrenad glukan som kan användas för att öka elektronegativiteten och minska erytrocytaggregation och trombocytadhesition (antikoagulantaktivitet)
• Denna förening främjar aktiveringen av plasminogen genom att hämma α-2-antiplasmin
• Dextran kan användas för att minska trombosen i djurmodeller
• Den används i osmotiska spänningstekniker där osmotiskt tryck appliceras på biologiska molekyler. • Dextran kan användas som ett immobiliseringsmedel i biosensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-namn Dextran
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,2948
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylformamid och glycerol.
Formel vikt ≈75 kd
RUO– Endast forskningsanvändning